Learn More
BICASA Armario de laboratorio alto
Código de producto. 30057596 Tienda BICASA Productos
Change view
Click to view available options
Lado abisagrado:
Derecha
Izquierda
Color:
Antracita
Azul
Gris claro
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Lado abisagrado Color unitSize
30057596 Izquierda Antracita cada uno
30057545 Izquierda Gris claro cada uno
30057555 Izquierda Azul cada uno
30057606 Izquierda Rojo cada uno
30057593 Derecha Antracita cada uno
30057576 Derecha Azul cada uno
30057541 Derecha Rojo cada uno
7 options
Código de producto. 30057596
Marca: BICASA TCD.0600.2003.LHA
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
TALL storage cabinet is made from fire-retardant particleboard and has 4 shelves.
  • Tall Storage Cabinet
  • EN 16121:2017 certified / complied
  • Metal frame levelling plinth
  • Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
  • Fire-retardant particleboard BODY mm 19 thickness
  • Light Grey color (2 decorative)
  • Steel sheet shelves (height-adjustable)
  • Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
  • Solid hinged door
  • 270° opening Automatic hold-closing
  • Ergonomic anodized and painted aluminum handle
  • Wardrobe lock with bar as standard
Especificaciones
Tipo de producto Storage Unit
Color Antracita
Tipo de cabina Storage
Certificaciones/conformidad EN 16121:2017 Certified
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) (480 + 20) x 600 x 2030 mm
Tipo de puerta Hinged
Acabado Powder Coated
Material del bastidor Melamine
Lado abisagrado Izquierda
N.º de puertas 1
N.º de cajones None
N.º de estantes 4
Tipo de tapón None
Anchura (imperial) 23.6 in.
Anchura (métrico) 600 mm
Con ruedas giratorias No
Material Melamine