Learn More
Kartell™ Cilindros de medición graduados de perfil alto
Código de producto. 15865577
Change view
Click to view available options
Graduaciones:
2 mL
5 ml
10 ml
20 ml
100 ml
200 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 12
paquete de 2
paquete de 30
paquete de 6
Capacidad (métrico):
10 ml
50 ml
Código de producto. Graduaciones unitSize Capacidad (métrico)
15865577 100 ml paquete de 6 -
15845577 10 ml paquete de 30 -
12593267 20 ml paquete de 12 -
15815577 2 mL paquete de 10 10 ml
15825577 5 ml paquete de 30 -
12655686 200 mL paquete de 2 -
15835577 10 ml paquete de 30 50 ml
7 options
Código de producto. 15865577
Marca: Kartell™ 0257600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Consulta la politica di reso
Mide con precisión el volumen de un líquido. Las probetas de medición graduadas de perfil alto Kartell™ utilizan líneas marcadas horizontales para ayudar a medir los volúmenes de un líquido.
  • Perfil alto
  • Base circular
  • Buena resistencia química
  • Graduaciones permanentes moldeadas en probetas
  • Pueden soportar temperaturas de hasta 170 °C
  • Adecuada para aplicaciones con alimentos
  • No humidificante, sin menisco
Specifica
Clase Clase B
Graduaciones 100 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Límite de error ±10 ml
Temperatura máxima 170 °C
Subdivisión 10 ml
Forma Cilíndrico
Para utilizar con (aplicación) Productos alimenticios
Color de escala Azul
Altura (métrico) 438 mm
Tipo Probeta de medición graduada
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.