Learn More
Kartell™ Cilindros de medición graduados de perfil alto
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
50 ml
Graduaciones:
2 mL
5 ml
10 mL
20 ml
100 ml
200 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 12
paquete de 2
paquete de 30
paquete de 6
Descripción
- Polymetilpenteno (PMP) TPX™- polímero ligero y funcional con una combinación única de transparencia y propiedades resistentes al calor y a productos químicos
- Conforme a ISO 6706:1981 (E) y BS 5404 apartado 2:1977
- Se pueden utilizar para líquidos de hasta 170 °C
- No humidificante
- Sin articulaciones.
- Graduaciones permanentes para una buena reproducibilidad
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | PMP |
| Certificaciones/conformidad | ISO 6706-1981 (E), BS 5404 apartado2:1977 |
| Clase | B |
| Cantidad | 30/paquete |
| Graduaciones | 10 mL |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Altura (métrico) | 199 mm |