Learn More
Kartell™ Cilindros de medición graduados de perfil alto
Código de producto. 15815577
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
50 ml
Graduaciones:
2 mL
5 ml
10 ml
20 ml
100 ml
200 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 12
paquete de 2
paquete de 30
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
15815577 10 ml 2 mL paquete de 10
15845577 - 10 ml paquete de 30
12593267 - 20 ml paquete de 12
15825577 - 5 ml paquete de 30
12655686 - 200 mL paquete de 2
15865577 - 100 ml paquete de 6
15835577 50 ml 10 ml paquete de 30
7 options
Código de producto. 15815577
Marca: Kartell™ 0257000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mide con precisión el volumen de un líquido. Las probetas de medición graduadas de perfil alto Kartell™ utilizan líneas marcadas horizontales para ayudar a medir los volúmenes de un líquido.
  • Polymetilpenteno (PMP) TPX™- polímero ligero y funcional con una combinación única de transparencia y propiedades resistentes al calor y a productos químicos
  • Conforme a ISO 6706:1981 (E) y BS 5404 apartado 2:1977
  • Se pueden utilizar para líquidos de hasta 170 °C
  • No humidificante
  • Sin articulaciones.
  • Graduaciones permanentes para una buena reproducibilidad
  • Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml
Material PMP
Certificaciones/conformidad ISO 6706:1981 (E), BS 5404 apartado 2:1977
Clase Clase B
Cantidad 10/paquete
Graduaciones 2 mL
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Temperatura máxima 170 °C
Forma Redondo
Para utilizar con (aplicación) Productos alimenticios
Color de escala Azul
Altura (métrico) 139 mm
Tipo Probeta de medición no graduada