missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Talin1 Antibody (TA205), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18243622 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18243622 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18243622

Marca: Novus Biologicals NBP121642AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Talin1 Monoclonal specifically detects Talin1 in Human, Chicken, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Talin1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon TA205
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen ILWEQ, KIAA1027, talin 1, talin-1, TLN
Símbolos de los genes TLN1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human platelet talin.
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7094
Especificidad de la prueba Immunoblots the 225 kDa talin band on SDS gels of platelets and other cells. It may be used to stain adhesion plaques in fixed and permeabilized fibroblasts. TA205 recognizes an epitope within residues 139-433.
Especies diana Human, Chicken, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.