missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Talazoparib tosylate, MedChemExpress

Código de producto. 16404198
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16404198 10 mg 10 miligramos
16490537 50 mg 50 miligramos
16486907 5 mg 5 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16404198

Marca: Medchem Express HY108413

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Talazoparib tosylate (BMN 673ts) is a novel, potent and orally available PARP1/2 inhibitor with an IC50 of 0.57 nM for PARP1.

Talazoparib tosylate (BMN 673ts) is a novel, potent and orally available PARP1/2 inhibitor with an IC50 of 0.57 nM for PARP1.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Talazoparib tosylate
CAS 1373431-65-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H22F2N6O4S
Cantidad 10 mg
Sinónimo BMN 673ts
Información de solubilidad DMSO : ≥ 108 mg/mL (195.46 mM)
SMILES O=C1NN=C2C3=C1C=C(F)C=C3N[C@H](C4=CC=C(F)C=C4)[C@H]2C5=NC=NN5C.O=S(C6=CC=C(C)C=C6)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 552.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 552.55
Porcentaje de pureza 99.72%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.