missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TAK-960 dihydrochloride, MedChemExpress
Descripción
TAK-960 dihydrochloride is an orally available, selective inhibitor of polo-like kinase 1 (PLK1), with an IC50 of 0.8 nM. TAK-960 dihydrochloride also shows inhibitory activities against PLK2 and PLK3, with IC50s of 16.9 and 50.2 nM, respectively. TAK-960 dihydrochloride inhibits proliferation of multiple cancer cell lines and exhibits significant efficacy against multiple tumor xenografts.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TAK-960 dihydrochloride |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H36Cl2F3N7O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | H2O : 10 mg/mL (15.76 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 3.23 mg/mL (5.09 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | [H]Cl.O=C(NC1CCN(C)CC1)C2=CC(OC)=C(NC3=NC=C(N4C)C(N(C5CCCC5)CC(F)(F)C4=O)=N3)C=C2F.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 634.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 634.52 |
| Porcentaje de pureza | 99.81% |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?