Learn More
TAK-960 dihydrochloride, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Descripción
TAK-960 dihydrochloride is an orally available, selective inhibitor of polo-like kinase 1 (PLK1), with an IC50 of 0.8 nM. TAK-960 dihydrochloride also shows inhibitory activities against PLK2 and PLK3, with IC50s of 16.9 and 50.2 nM, respectively. TAK-960 dihydrochloride inhibits proliferation of multiple cancer cell lines and exhibits significant efficacy against multiple tumor xenografts.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TAK-960 dihydrochloride |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H36Cl2F3N7O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | H2O : 10 mg/mL (15.76 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 3.23 mg/mL (5.09 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | [H]Cl.O=C(NC1CCN(C)CC1)C2=CC(OC)=C(NC3=NC=C(N4C)C(N(C5CCCC5)CC(F)(F)C4=O)=N3)C=C2F.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 634.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 634.52 |
| Porcentaje de pureza | 99.81% |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.