Learn More
TAK-632, MedChemExpress
Código de producto. 16486808
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
16486808 10 mg 10 miligramos
16436926 100 mg 100 miligramos
16402887 50 mg 50 miligramos
3 options
Código de producto. 16486808
Marca: Medchem Express HY1576710mg
MedChemExpress TAK-632 is a potent pan-RAF inhibitor with IC50 of 1.4, 2.4 and 8.3 nM for CRAF, BRAFV600E, BRAFWT, respectively.
TAK-632 is a potent pan-RAF inhibitor with IC50 of 1.4, 2.4 and 8.3 nM for CRAF, BRAFV600E, BRAFWT, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TAK-632
CAS 1228591-30-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H18F4N4O3S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (180.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC(OC2=CC=C3N=C(NC(C4CC4)=O)SC3=C2C#N)=CC=C1F)CC5=CC=CC(C(F)(F)F)=C5
Peso molecular (g/mol) 554.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 554.52
Porcentaje de pureza 98.46%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease