missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TACI/TNFRSF13B/CVID Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18582550 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18582550 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18582550 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP176779PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TACI/TNFRSF13B/CVID Polyclonal antibody specifically detects TACI/TNFRSF13B/CVID in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TACI/TNFRSF13B/CVID
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación PBS
Alias de gen CD267, CD267 antigen, CVID, CVID2, FLJ39942, MGC133214, TACIMGC39952, TNFRSF14B, Transmembrane activator and CAML interactor, tumor necrosis factor receptor 13B, tumor necrosis factor receptor superfamily member 13B, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 13B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a synthetic peptide mapping at the amino terminus of human TACI. The immunogen is located within the first 50 amino acids of TACI. Amino Acid Squence: SGLGRSRRGGRSRVD
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23495
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.