missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
TACE/ADAM17 Monoclonal antibody specifically detects TACE/ADAM17 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TACE/ADAM17 |
| Aplicaciones | ELISA, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 5A1 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:200 |
| Formulación | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol |
| Alias de gen | ADAM 17, ADAM metallopeptidase domain 17, ADAM metallopeptidase domain 18, ADAM18, CD156B, CD156b antigen, CSVP, disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 17, EC 3.4.24.86, MGC71942, Snake venom-like protease, TACEcSVP, TNF-alpha convertase, TNF-alpha converting enzyme, TNF-alpha-converting enzyme, tumor necrosis factor, alpha, converting enzyme |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthesized peptide derived from Human TACE/ADAM17 [UniProt P78536] |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?