missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TACE/ADAM17 Antibody (136133), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 30026411 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30026411 0.5 mL 0.50 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30026411

Marca: Novus Biologicals FAB21291P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TACE/ADAM17 Monoclonal antibody specifically detects TACE/ADAM17 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Flow Cytometry, CyTOF, KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TACE/ADAM17
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Flow Cytometry, CyTOF, KnockDown
Clasificación Monoclonal
Clon 136133
Conjugado PE
Dilución Western Blot, Immunoprecipitation, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready, Knockout Validated
Formulación PBS
Alias de gen ADAM 17, ADAM metallopeptidase domain 17, ADAM metallopeptidase domain 18, ADAM18, CD156B, CD156b antigen, CSVP, disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 17, EC 3.4.24.86, MGC71942, Snake venom-like protease, TACEcSVP, TNF-alpha convertase, TNF-alpha converting enzyme, TNF-alpha-converting enzyme, tumor necrosis factor, alpha, converting enzyme
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human TACE/ADAM17, Asp695-Cys824, Accession # P78536
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Apoptosis, Myeloid derived Suppressor Cell, Neurodegeneration, Stem Cell Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6868
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.