missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TACE/ADAM17 Antibody (111633) [DyLight 550], Novus Biologicals™

Código de producto. 18546158 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18546158 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18546158 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB9301L

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TACE/ADAM17 Monoclonal antibody specifically detects TACE/ADAM17 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, CyTOF, Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TACE/ADAM17
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, CyTOF, Gene Knock-Out
Clasificación Monoclonal
Clon 111633
Conjugado DyLight 550
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, CyTOF-ready, Knockout Validated
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ADAM 17, ADAM metallopeptidase domain 17, ADAM metallopeptidase domain 18, ADAM18, CD156B, CD156b antigen, CSVP, disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 17, EC 3.4.24.86, MGC71942, Snake venom-like protease, TACEcSVP, TNF-alpha convertase, TNF-alpha converting enzyme, TNF-alpha-converting enzyme, tumor necrosis factor, alpha, converting enzyme
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Insect ovarian cell line T. ni-derived recombinant human TACE/ADAM17, Pro18-Asn671, Accession # P78536
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Apoptosis, Myeloid derived Suppressor Cell, Neurodegeneration, Stem Cell Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6868
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.