Learn More
LNI™ Tablo L 152 D Bench
Tienda LNI Swissgas Productos
Click to view available options
:
Tablo L 152 D Bench; Dimensions (D x W x H): 890 x 1520 x 840 mm
Description
- Designed without rouging pumps or noisy equipment
- Made with chemical resistant top, side panels, castors for easy moving of the system, and adjustable leveling feet for rock solid stability of the bench
- With space of various dimensions under the top, TABLO benches are the ideal solution to create a cleaner, tidier and more efficient lab workspace and save space
- Space under top dimensions (D x W x H): 640 x 900 x 745 to 775 mm
Spécification
Spécification
| Tipo de producto | Banco |
| Color | Gris claro |
| Ajustables | Yes |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 890 x 1520 x 840 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Analytical Instruments |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Incluye | Chemical Resistant Table Top |
| N.º de puertas | None |
| N.º de cajones | None |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu