missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TA-02, MedChemExpress

Código de producto. 16424236
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16424236 100 mg 100 miligramos
16482778 10 mg 10 miligramos
16475517 5 mg 5 miligramos
16439476 50 mg 50 miligramos
16410509 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16424236 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100115

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress TA-02, an analog of SB 203580 (HY-10256), is a p38 MAPK inhibitor with an IC50 of 20 nM. TA-02 especially inhibits TGFBR-2. TA-02 exhibits similar cardiogenic properties as SB 203580 and SB 202190 (HY-10295).

TA-02, an analog of SB 203580 (HY-10256), is a p38 MAPK inhibitor with an IC50 of 20 nM. TA-02 especially inhibits TGFBR-2. TA-02 exhibits similar cardiogenic properties as SB 203580 and SB 202190 (HY-10295).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material TA-02
CAS 1784751-19-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H13F2N3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (75.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C=C1)=CC=C1C2=C(C3=CC=NC=C3)NC(C4=CC=CC=C4F)=N2
Peso molecular (g/mol) 333.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.33
Porcentaje de pureza 99.57%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.