Descripción
t-Plasminogen Activator/tPA Monoclonal antibody specifically detects t-Plasminogen Activator/tPA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | t-Plasminogen Activator/tPA |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 32B1 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry 1:50-1:200, ELISA |
| Formulación | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol |
| Alias de gen | Alteplase, DKFZp686I03148, EC 3.4.21, EC 3.4.21.68, plasminogen activator, tissue, plasminogen activator, tissue type, reteplase, tissue plasminogen activator (t-PA), tissue-type plasminogen activator, TPA, T-PA, t-plasminogen activator |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthesized peptide derived from Human t-Plasminogen Activator/tPA [UniProt P00750] |
| Mostrar más |