Descripción
Requires
Bastidor QPT-10 con mango de la serie STA o QDT-10 con mango de la serie SSU
- Amplia superficie para limpiar paredes y techos
- Mopa de recambio plano
- Gira 180°
- Limpia por debajo de los equipos y llega a ángulos complicados en estanterías y habitaciones estrechas
- Poliéster
- Irradiada
- Blanco
- Anchura 254 mm
Las fundas de mopa para salas limpias T-Mop™ irradiadas de Micronova son esponjas redondeadas y fundas con enganches que encajan en el adaptador T-Mop™ giratorio de 180° para limpiar fácilmente paredes y paredes no rígidas, así como para limpiar esquinas complejas, espacios estrechos y zonas por debajo de los equipos. Las mopas están disponibles en tejido de poliéster texturizado o poliéster liso con opción de una capa de espuma más gruesa para contener más desinfectante y facilitar el escurrido.
- Fundas T-Mop irradiadas con enganches a presión
- Las esponjas cubiertas redondeadas se deslizan fácilmente por las paredes y las paredes no rígidas
- Excelente en todas las superficies de la sala y en el exterior del equipo
- Encaja fácilmente en esquinas complicadas, espacios estrechos y debajo del equipo
- Las opciones de tejido incluyen:
- NovaPoly, 100 % poliéster tejido liso que proporciona una excelente dispersión de desinfectante
- Polysorb, 100 % poliéster texturizado, ayuda a eliminar residuos
- Disponible con espuma extra gruesa
- Para usar con el adaptador giratorio 180 ° TMop™
- Disponible en longitudes de 25,4, 35,6 y 45,7 cm (10, 14 y 18 in)
- Sometidas a radiación gamma para áreas y equipos asépticos
- Resiste desinfectantes fuertes
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 in) |
| Tipo de producto | Fregona para salas limpias |
| Color | Blanco |
| Longitud (imperial) | 10 in |
| Esterilidad | Estéril |
| Longitud (métrico) | 25,4 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Anchura (métrico) | 6,4 cm |
| Anchura (imperial) | 2,5 in |
| Resistente a | Productos químicos |
| Mostrar más |