Learn More
Micronova™ Fundas irradiadas T-Mop™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 11956865 Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Material:
Microfibra, poliéster, nailon, Poliéster, 20 % náilon
NovaPoly
Poliéster de punto liso, espuma de uretano gruesa, 100 % poliéster de punto liso
Poliéster de punto liso, espuma de uretano, Urethane Foam
Dimensiones:
25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 in)
35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in)
45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in)
Incluye:
Funda NovaPoly, espuma gruesa, irradiada
Funda NovaPoly, irradiada
Funda protectora NovaPoly; irradiada
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. 11956865
Marca: Micronova™ T618IR
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Bastidor QPT-18 con mango de la serie STA o QDT-18 con mango de la serie SSU
Una gama de fundas T-Mop irradiadas con enganches que encajan en el adaptador TMop™ giratorio 180° para limpiar y desinfectar sin esfuerzo las superficies de las salas limpias, incluidas paredes no rígidas, esquinas complejas, espacios estrechos y zonas por debajo de los equipos.
  • Amplia superficie para limpiar paredes y techos
  • Mopa de recambio plano
  • Gira 180°
  • Limpia por debajo de los equipos y llega a ángulos complicados en estanterías y habitaciones estrechas
  • Poliéster
  • Irradiada
  • Blanco
  • Anchura 254 mm
Las fundas de mopa para salas limpias T-Mop™ irradiadas de Micronova son esponjas redondeadas y fundas con enganches que encajan en el adaptador T-Mop™ giratorio de 180° para limpiar fácilmente paredes y paredes no rígidas, así como para limpiar esquinas complejas, espacios estrechos y zonas por debajo de los equipos. Las mopas están disponibles en tejido de poliéster texturizado o poliéster liso con opción de una capa de espuma más gruesa para contener más desinfectante y facilitar el escurrido.
  • Fundas T-Mop irradiadas con enganches a presión
  • Las esponjas cubiertas redondeadas se deslizan fácilmente por las paredes y las paredes no rígidas
  • Excelente en todas las superficies de la sala y en el exterior del equipo
  • Encaja fácilmente en esquinas complicadas, espacios estrechos y debajo del equipo
  • Las opciones de tejido incluyen:
    • NovaPoly, 100 % poliéster tejido liso que proporciona una excelente dispersión de desinfectante
    • Polysorb, 100 % poliéster texturizado, ayuda a eliminar residuos
  • Disponible con espuma extra gruesa
  • Para usar con el adaptador giratorio 180 ° TMop™
  • Disponible en longitudes de 25,4, 35,6 y 45,7 cm (10, 14 y 18 in)
  • Sometidas a radiación gamma para áreas y equipos asépticos
  • Resiste desinfectantes fuertes
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Dimensiones 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in)
Tipo de producto Fregona para salas limpias
Color Blanco
Longitud (imperial) 18 in
Esterilidad Estéril
Longitud (métrico) 45,7 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 6,4 cm
Anchura (imperial) 2,5 in
Resistente a Productos químicos
Desechables Reutilizables
Cantidad 12/caja
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Incluye Funda NovaPoly, irradiada
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de superficies de salas limpias
Color-coded No
Material Poliéster de punto liso, espuma de uretano gruesa, 100 % poliéster de punto liso