Description
Requires
Bastidor QPT-14 con mango de la serie STA o QDT-14 con mango de la serie SSU
- Amplia superficie para limpiar paredes y techos
- Mopa de recambio plano
- Gira 180°
- Limpia por debajo de los equipos y llega a ángulos complicados en estanterías y habitaciones estrechas
- Poliéster
- Irradiada
- Blanco
- Anchura 254 mm
Las fundas de mopa para salas limpias T-Mop™ irradiadas de Micronova son esponjas redondeadas y fundas con enganches que encajan en el adaptador T-Mop™ giratorio de 180° para limpiar fácilmente paredes y paredes no rígidas, así como para limpiar esquinas complejas, espacios estrechos y zonas por debajo de los equipos. Las mopas están disponibles en tejido de poliéster texturizado o poliéster liso con opción de una capa de espuma más gruesa para contener más desinfectante y facilitar el escurrido.
- Fundas T-Mop irradiadas con enganches a presión
- Las esponjas cubiertas redondeadas se deslizan fácilmente por las paredes y las paredes no rígidas
- Excelente en todas las superficies de la sala y en el exterior del equipo
- Encaja fácilmente en esquinas complicadas, espacios estrechos y debajo del equipo
- Las opciones de tejido incluyen:
- NovaPoly, 100 % poliéster tejido liso que proporciona una excelente dispersión de desinfectante
- Polysorb, 100 % poliéster texturizado, ayuda a eliminar residuos
- Disponible con espuma extra gruesa
- Para usar con el adaptador giratorio 180 ° TMop™
- Disponible en longitudes de 25,4, 35,6 y 45,7 cm (10, 14 y 18 in)
- Sometidas a radiación gamma para áreas y equipos asépticos
- Resiste desinfectantes fuertes
- Esterilizable en autoclave
Specifications
Specifications
| Dimensiones | 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in) |
| Tipo de producto | Fregona para salas limpias |
| Color | Blanco |
| Longitud (imperial) | 14 in |
| Esterilidad | Estéril |
| Longitud (métrico) | 35,6 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Anchura (métrico) | 6,4 cm |
| Anchura (imperial) | 2,5 in |
| Resistente a | Productos químicos |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.