Learn More
Micronova™ Fundas irradiadas T-Mop™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11936865 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Microfibra, poliéster, nailon, Poliéster, 20 % náilon
NovaPoly
Poliéster de punto liso, espuma de uretano gruesa, 100 % poliéster de punto liso
Poliéster de punto liso, espuma de uretano, Urethane Foam
Dimensiones:
25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 in)
35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in)
45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in)
Incluye:
Funda NovaPoly, espuma gruesa, irradiada
Funda NovaPoly, irradiada
Funda protectora NovaPoly; irradiada
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Material Dimensiones Incluye unitSize
11936865 Poliéster de punto liso, espuma de uretano, Urethane Foam 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in) Funda NovaPoly, espuma gruesa, irradiada paquete de 12
11916865 NovaPoly 25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 in) Funda protectora NovaPoly; irradiada paquete de 12
11946865 Poliéster de punto liso, espuma de uretano gruesa, 100 % poliéster de punto liso 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in) Funda protectora NovaPoly; irradiada paquete de 12
11956865 Poliéster de punto liso, espuma de uretano gruesa, 100 % poliéster de punto liso 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in) Funda NovaPoly, irradiada paquete de 12
11926865 Poliéster de punto liso, espuma de uretano, Urethane Foam 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in) Funda protectora NovaPoly; irradiada paquete de 12
13177706 Microfibra, poliéster, nailon, Poliéster, 20 % náilon 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in) paquete de 12
6 options
Código de producto. 11936865
Marca: Micronova™ T61218IR
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Requires
Bastidor QPT-18 con mango de la serie STA o QDT-18 con mango de la serie SSU
Una gama de fundas T-Mop irradiadas con enganches que encajan en el adaptador TMop™ giratorio 180° para limpiar y desinfectar sin esfuerzo las superficies de las salas limpias, incluidas paredes no rígidas, esquinas complejas, espacios estrechos y zonas por debajo de los equipos.
  • Amplia superficie para limpiar paredes y techos
  • Mopa de recambio plano
  • Gira 180°
  • Limpia por debajo de los equipos y llega a ángulos complicados en estanterías y habitaciones estrechas
  • Poliéster
  • Irradiada
  • Blanco
  • Anchura 254 mm
  • Mopa de perfil bajo para limpiar suelos paredes y techos
  • Gira 180 ° en ambas direcciones
  • La superficie amplia es ideal para la limpieza general y la aplicación de desinfectantes en entornos estériles
  • Limpia debajo de equipos y alcanza ángulos complicados en estantes y cámaras estrechas
  • Disponible en tres tamaños con selección de fundas
  • Disponible en versión irradiada
La cubierta de PVA tiene un bajo nivel de pelusas y ofrece un secado rápido, lo que permite secar superficies sin residuos; evite el uso de detergentes e IPA
La cubierta de NovaPoly™ admite desinfectantes más fuertes y es esterilizable en autoclave; disponible en versión irradiada; también disponible en versión de espuma de doble grosor
Especificaciones
Dimensiones 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in)
Tipo de producto Cleanroom Mop
Color Blanco
Longitud (imperial) 18 in
Esterilidad Estéril
Longitud (métrico) 45.7 cm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Anchura (métrico) 6.4 cm
Anchura (imperial) 2,5 in
Resistente a Chemicals
Desechables Reutilizables
Cantidad 12/Cs.
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Incluye Funda NovaPoly, espuma gruesa, irradiada
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de superficies de salas limpias
Color-coded No
Material Poliéster de punto liso, espuma de uretano, Urethane Foam