Learn More
Micronova™ Fundas irradiadas T-Mop™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11926865 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Microfibra, poliéster, nailon, Poliéster, 20 % náilon
NovaPoly
Poliéster de punto liso, espuma de uretano gruesa, 100 % poliéster de punto liso
Poliéster de punto liso, espuma de uretano, Urethane Foam
Dimensiones:
25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 in)
35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in)
45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in)
Incluye:
Funda NovaPoly, espuma gruesa, irradiada
Funda NovaPoly, irradiada
Funda protectora NovaPoly; irradiada
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Material Dimensiones Incluye unitSize
11926865 Poliéster de punto liso, espuma de uretano, Urethane Foam 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in) Funda protectora NovaPoly; irradiada paquete de 12
11916865 NovaPoly 25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 in) Funda protectora NovaPoly; irradiada paquete de 12
11946865 Poliéster de punto liso, espuma de uretano gruesa, 100 % poliéster de punto liso 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in) Funda protectora NovaPoly; irradiada paquete de 12
11956865 Poliéster de punto liso, espuma de uretano gruesa, 100 % poliéster de punto liso 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in) Funda NovaPoly, irradiada paquete de 12
11936865 Poliéster de punto liso, espuma de uretano, Urethane Foam 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in) Funda NovaPoly, espuma gruesa, irradiada paquete de 12
13177706 Microfibra, poliéster, nailon, Poliéster, 20 % náilon 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in) paquete de 12
6 options
Código de producto. 11926865
Marca: Micronova™ T61214IR
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Requires
Bastidor QPT-14 con mango de la serie STA o QDT-14 con mango de la serie SSU
Una gama de fundas T-Mop irradiadas con enganches que encajan en el adaptador TMop™ giratorio 180° para limpiar y desinfectar sin esfuerzo las superficies de las salas limpias, incluidas paredes no rígidas, esquinas complejas, espacios estrechos y zonas por debajo de los equipos.
  • Amplia superficie para limpiar paredes y techos
  • Mopa de recambio plano
  • Gira 180°
  • Limpia por debajo de los equipos y llega a ángulos complicados en estanterías y habitaciones estrechas
  • Poliéster
  • Irradiada
  • Blanco
  • Anchura 254 mm
The Micronova Irradiated TMop™ Cleanroom Mop Covers are rounded, covered sponges with snaps that fit over the 180° swivel TMop™ Adapter to easily roll down walls and soft walls, as well as, clean awkward corners, tight spaces and under equipment. The mops are available in either textured, or smooth knit polyester fabric with option for a thicker foam layer to hold more disinfectant and facilitate wringing.
  • Irradiated T-Mop Covers with snap fasteners
  • Rounded covered sponges easily roll down walls and soft walls
  • Excellent on all room surfaces and equipment exteriors
  • Easily fits in awkward corners, tight spaces and under equipment
  • Fabric options include:
    • NovaPoly, 100% Smooth Knit Polyester, provides excellent disinfectant dispersal
    • PolySorb, 100% Textured Polyester, assists in removing residues
  • Available with extra thick foam
  • For use with the 180° swivel TMop™ Adapter
  • Available in 10, 14 and 18-inch lengths
  • Gamma irradiated for aseptic areas and equipment
  • Holds up to strong disinfectants
  • Autoclavable
Especificaciones
Dimensiones 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in)
Tipo de producto Cleanroom Mop
Color Blanco
Longitud (imperial) 14 in
Esterilidad Estéril
Longitud (métrico) 35.6 cm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Anchura (métrico) 6.4 cm
Anchura (imperial) 2,5 in
Resistente a Chemicals
Desechables Reutilizables
Cantidad 12/Cs.
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Incluye Funda protectora NovaPoly; irradiada
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de superficies de salas limpias
Color-coded No
Material Poliéster de punto liso, espuma de uretano, Urethane Foam