Learn More
Micronova™ Fundas T-Mop™
Tienda Micronova Productos
Descripción
Requires
Bastidor QPT con mango de la serie STA o QDT con mango de la serie SSU
Las cubiertas de fregona para salas limpias Micronova TMop™ son esponjas redondeadas y cubiertas con cierres a presión que encajan en el adaptador TMop™ giratorio 180 ° para limpiar fácilmente paredes y paredes no rígidas, así como para limpiar esquinas difíciles, espacios estrechos y debajo del equipo. Las fregonas están disponibles en una gama de tejidos con una capa de espuma más gruesa opcional para mantener más desinfectante y facilitar el escurrido.
- Fundas T-MOP con cierres a presión en una amplia gama de tejidos
- Las esponjas cubiertas redondeadas se deslizan fácilmente por las paredes y las paredes no rígidas
- Excelente en todas las superficies de la sala y en el exterior del equipo
- Encaja fácilmente en esquinas complicadas, espacios estrechos y debajo del equipo
- Las opciones de tejido incluyen:
- NovaPoly — Poliéster 100 % de punto que proporciona una excelente dispersión desinfectante
- PoliSorb — Poliéster texturizado 100 % para eliminar residuos y dispersar desinfectante
- MegaTex: 100 % poliamida no tejida absorbente con una superficie ligeramente abrasiva
- Microfiber — Poliéster 80 %, poliamida 20 %, muy absorbente y eficaz en húmedo o seco.
- PolyMesh: 100 % poliéster con una capa de malla que proporciona una superficie de limpieza suave
- Para usar con el adaptador giratorio 180 ° TMop™
- Disponible en longitudes de 25,4, 35,6 y 45,7 cm (10, 14 y 18 in)
- TMC6-14: funda protectora elástica de una sola capa, opción más barata para áreas más pequeñas
- Resiste desinfectantes fuertes
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in) |
| Tipo de producto | Funda de fregona |
| Color | Blanco |
| Longitud (imperial) | 14 in |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 35,6 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Anchura (métrico) | 6,4 cm |
| Anchura (imperial) | 2,5 in |
| Resistente a | Productos químicos |
| Mostrar más |
No incluye adaptador ni mango