Descripción
Requires
Bastidor QPT con mango de la serie STA o QDT con mango de la serie SSU
- Mopa de perfil bajo para limpiar suelos paredes y techos
- Gira 180 ° en ambas direcciones
- La superficie amplia es ideal para la limpieza general y la aplicación de desinfectantes en entornos estériles
- Limpia debajo de equipos y alcanza ángulos complicados en estantes y cámaras estrechas
- Disponible en tres tamaños con selección de fundas
- Disponible en versión irradiada
La cubierta de PVA tiene un bajo nivel de pelusas y ofrece un secado rápido, lo que permite secar superficies sin residuos; evite el uso de detergentes e IPA
La cubierta de NovaPoly™ admite desinfectantes más fuertes y es esterilizable en autoclave; disponible en versión irradiada; también disponible en versión de espuma de doble grosor
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in) |
| Tipo de producto | Mop Cover |
| Color | Blanco |
| Longitud (imperial) | 18 in |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 45.7 cm |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Anchura (métrico) | 6.4 cm |
| Anchura (imperial) | 2,5 in |
| Resistente a | Chemicals |
| Mostrar más |
No incluye adaptador ni mango