Learn More
Micronova™ Fundas T-Mop™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11906855 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Material:
MegaTex, poliamida no tejida, poliamida no tejida
Microfiber Polyester, Poliéster, Nylon
Microfiber Polyester, Poliéster, Urethane Foam, Urethane Foam
Microfibra, poliéster, nailon, Poliéster, 20 % náilon
Poliéster de punto liso
Poliéster de punto liso, espuma de uretano, Urethane Foam
Poliéster, Urethane Foam
Dimensiones:
25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 in)
35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in)
35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in)
36,8 x 6,4 cm (14,5 x 2,5 in)
45,7 x 5,1 cm (18 x 2 in)
45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in)
Color:
Azul
Blanco
Cantidad:
12/caja
50/caja
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
paquete de 50
Código de producto. Material Dimensiones Color Cantidad unitSize
11906855 Poliéster de punto liso, espuma de uretano, Urethane Foam 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in) Blanco 12/caja paquete de 12
13187696 Microfiber Polyester, Poliéster, Nylon 25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 in) Azul 12/caja cada uno
13147706 Microfibra, poliéster, nailon, Poliéster, 20 % náilon 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in) Azul 12/caja cada uno
13167706 Microfibra, poliéster, nailon, Poliéster, 20 % náilon 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in) Azul 12/caja cada uno
13197696 Microfiber Polyester, Poliéster, Urethane Foam, Urethane Foam 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in) Azul 12/caja cada uno
11946855 Microfiber Polyester, Poliéster, Urethane Foam, Urethane Foam 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in) Azul 12/caja paquete de 12
13157686 MegaTex, poliamida no tejida, poliamida no tejida 36,8 x 6,4 cm (14,5 x 2,5 in) Blanco 12/caja cada uno
13127696 Poliéster de punto liso 25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 in) Blanco 12/caja cada uno
11926855 Poliéster de punto liso 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in) Blanco 12/caja cada uno
13127716 Poliéster de punto liso 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in) Blanco 50/caja paquete de 50
11936855 Poliéster de punto liso 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in) Blanco 12/caja cada uno
11916855 Poliéster de punto liso, espuma de uretano, Urethane Foam 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in) Blanco 12/caja paquete de 12
13167676 Poliéster, Urethane Foam 45,7 x 5,1 cm (18 x 2 in) Blanco 12/caja cada uno
13 options
Código de producto. 11906855
Marca: Micronova™ T61214
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Requires
Bastidor QPT con mango de la serie STA o QDT con mango de la serie SSU
Una gama de fundas T-mop con cierres a presión que encajan en el adaptador TMop™ giratorio 180 ° para limpiar y desinfectar sin esfuerzo las superficies de las salas limpias, incluidas paredes no rígidas, esquinas difíciles, espacios estrechos y debajo del equipo. Disponible en una variedad de tejidos para cubrir las necesidades de limpieza concretas.
The Micronova TMop™ Cleanroom Mop Covers are rounded, covered sponges with snaps that fit over the 180° swivel TMop™ Adapter to easily roll down walls and soft walls as well as clean awkward corners, tight spaces and under equipment. The mops are available in a range of fabric options with an optional thicker foam layer to hold more disinfectant and facilitate wringing.
  • T-Mop covers with snap fasteners in a range of fabrics
  • Rounded covered sponges easily roll down walls and soft walls
  • Excellent on all room surfaces and equipment exteriors
  • Easily fits in awkward corners, tight spaces and under equipment
  • Fabric options include:
    • NovaPoly — 100% smooth knit polyester provides excellent disinfectant dispersal
    • PolySorb — 100% textured polyester for removing residues and dispersing disinfectant
    • MegaTex — 100% non-woven polyamide is absorbent with a mildly abrasive surface
    • Microfiber — 80% polyester, 20% polyamide is highly absorbent and effective wet or dry
    • PolyMesh — 100% polyester with a layer of mesh provides a mild scrubbing surface
  • For use with the 180° swivel TMop™ Adapter
  • Available in 10, 14 and 18-inch lengths
  • TMC6-14 - elastic single-ply slipcover, low cost option for smaller areas
  • Holds up to strong disinfectants
  • Autoclavable
Especificaciones
Dimensiones 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in)
Tipo de producto Mop Cover
Color Blanco
Longitud (imperial) 14 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 35.6 cm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Anchura (métrico) 6.4 cm
Anchura (imperial) 2,5 in
Resistente a Chemicals
Desechables Reutilizables
Cantidad 12/caja
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de superficies de salas limpias
Color-coded No
Material Poliéster de punto liso, espuma de uretano, Urethane Foam
Mostrar más Mostrar menos
No incluye adaptador ni mango