Descripción
T-box 19 Monoclonal specifically detects T-box 19 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | T-box 19 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL6251 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500 |
| Formulación | PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Alias de gen | dJ747L4.1, FLJ26302, FLJ34085, T-box 19, T-box factor, pituitary, T-box protein 19, T-box transcription factor TBX19, TBS 19, TBS19, TPITFLJ34543 |
| Símbolos de los genes | TBX19 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |