missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

T-bet/TBX21 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18707691 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18707691 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18707691 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP241235JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

T-bet/TBX21 Polyclonal antibody specifically detects T-bet/TBX21 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno T-bet/TBX21
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen T-bet, TBETT-PET, TBLYMT-cell-specific T-box transcription factor T-bet, T-box 21, T-box expressed in T cells, T-box protein 21, T-box transcription factor TBX21, Transcription factor TBLYM
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the carboxy terminus of human TBX2. The immunogen is located within the last 50 amino acids of TBX21 . Amino Acid Squence: APSPFDKEAEGQFYNYFPN
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 30009
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.