missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SYTL4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | SYTL4 |
|---|---|
| Concentración | 0.26 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16879653
|
Proteintech
12128-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16869653
|
Proteintech
12128-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes a member of the synaptotagmin like protein family. Members of this family are characterized by an N-terminal Rab27 binding domain and C-terminal tandem C2 domains. The encoded protein binds specific small Rab GTPases and is involved in intracellular membrane trafficking. This protein binds Rab27 and may be involved in inhibiting dense core vesicle exocytosis. Alternate splicing results in multiple transcript variants that encode the same protein.Especificaciones
| SYTL4 | |
| Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Rat, Mouse | |
| Q8VHQ7, Q96C24, Q9R0Q1 | |
| 140594, 27359, 94121 | |
| SYTL4 Fusion Protein Ag2772 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SYTL4 |
| 0.26 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Exophilin 2, Granuphilin, SLP4, synaptotagmin like 4, Synaptotagmin like protein 4, SYTL4 | |
| Sytl4 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto