missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SYTL4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16869653 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16869653 150 μL 150 microlitros
16879653 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16869653

Marca: Proteintech 121281AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a member of the synaptotagmin like protein family. Members of this family are characterized by an N-terminal Rab27 binding domain and C-terminal tandem C2 domains. The encoded protein binds specific small Rab GTPases and is involved in intracellular membrane trafficking. This protein binds Rab27 and may be involved in inhibiting dense core vesicle exocytosis. Alternate splicing results in multiple transcript variants that encode the same protein.

Especificaciones

Antígeno SYTL4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.26 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica SYTL4
N.º de referencia del gen Q8VHQ7, Q96C24, Q9R0Q1
Alias de gen Exophilin 2, Granuphilin, SLP4, synaptotagmin like 4, Synaptotagmin like protein 4, SYTL4
Símbolos de los genes Sytl4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SYTL4 Fusion Protein Ag2772
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 140594, 27359, 94121
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.