missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SYTL2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | SYTL2 |
|---|---|
| Concentración | 0.41 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16870034
|
Proteintech
12359-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16860034
|
Proteintech
12359-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
SYTL2 is a synaptotagmin-like protein (SLP) that belongs to a C2 domain-containing protein family. The SLP homology domain (SHD) of this protein has been shown to specifically bind the GTP-bound form of Ras-related protein Rab-27A (RAB27A). This protein plays a role in RAB27A-dependent vesicle trafficking and controls melanosome distribution in the cell periphery.Especificaciones
| SYTL2 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| Q99N50, Q9HCH5 | |
| 361604, 54843, 83671 | |
| SYTL2 Fusion Protein Ag3023 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SYTL2 |
| 0.41 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| CHR11SYT, Exophilin 4, KIAA1597, SGA72M, SLP2, SLP2A, synaptotagmin like 2, Synaptotagmin like protein 2, SYTL2 | |
| Sytl2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto