missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SYTL2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16860034 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16860034 150 μL 150 microlitros
16870034 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16860034

Marca: Proteintech 123591AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SYTL2 is a synaptotagmin-like protein (SLP) that belongs to a C2 domain-containing protein family. The SLP homology domain (SHD) of this protein has been shown to specifically bind the GTP-bound form of Ras-related protein Rab-27A (RAB27A). This protein plays a role in RAB27A-dependent vesicle trafficking and controls melanosome distribution in the cell periphery.

Especificaciones

Antígeno SYTL2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.41 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica SYTL2
N.º de referencia del gen Q99N50, Q9HCH5
Alias de gen CHR11SYT, Exophilin 4, KIAA1597, SGA72M, SLP2, SLP2A, synaptotagmin like 2, Synaptotagmin like protein 2, SYTL2
Símbolos de los genes Sytl2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SYTL2 Fusion Protein Ag3023
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 361604, 54843, 83671
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.