missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SYNJ2BP/ARIP2 Antibody (OTI3A9), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18116096 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18116096 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18116096 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP274417APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SYNJ2BP/ARIP2 Monoclonal specifically detects SYNJ2BP/ARIP2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SYNJ2BP/ARIP2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3A9
Conjugado APC
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen activin receptor interacting protein 5, ARIP2, FLJ11271, Mitochondrial outer membrane protein 25, OMP25FLJ41973, synaptojanin 2 binding protein, synaptojanin-2-binding protein
Símbolos de los genes SYNJ2BP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human SYNJ2BP/ARIP2 (NP_060843) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55333.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.