missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SYNE1 Antibody (9F10), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18675656 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18675656 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18675656 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP259946PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SYNE1 Monoclonal antibody specifically detects SYNE1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SYNE1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 9F10
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación PBS
Alias de gen ARCA1, C6orf98, CPG2, dJ45H2.2, EC 4.2.1.49, EC 4.3.1.3, EDMD4, Enaptin, KIAA0796chromosome 6 open reading frame 98, KIAA1262FLJ41140, KIAA17568B, Myne-1, MYNE1DKFZp781J13156, Myocyte nuclear envelope protein 1, nesprin 1, nesprin-1, Nuclear envelope spectrin repeat protein 1, SCAR8FLJ30878, spectrin repeat containing, nuclear envelope 1, Synaptic nuclear envelope protein 1, synaptic nuclei expressed gene 1, Syne-1, SYNE-1B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno GST fused to residues 8,165-8,473 of mouse SYNE1
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Developmental Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23345
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.