Learn More
Syndecan-2/CD362 Antibody (305515R), HRP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18625113 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18625113 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18625113 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB2965RH
Rat Monoclonal Antibody
Syndecan-2/CD362 Monoclonal antibody specifically detects Syndecan-2/CD362 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Syndecan-2/CD362
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 305515R
Conjugado HRP
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen CD362 antigen, fibroglycan, heparan sulfate proteoglycan 1, cell surface-associated, Heparan sulfate proteoglycan core protein, HSPG, HSPG1syndecan proteoglycan 2, SYND2cell surface-associated heparan sulfate proteoglycan 1, syndecan 2, syndecan-2
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Syndecan-2/CD362, Glu19-Gly144, Accession # AAH49836
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Extracellular Matrix
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6383
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG2b