missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Syndecan-2/CD362 Antibody (305515), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™

Código de producto. 30026313 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30026313 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30026313

Marca: Novus Biologicals FAB2965PECY55

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Syndecan-2/CD362 Monoclonal antibody specifically detects Syndecan-2/CD362 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Syndecan-2/CD362
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 305515
Conjugado PE-Cyanine5.5
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen CD362 antigen, fibroglycan, heparan sulfate proteoglycan 1, cell surface-associated, Heparan sulfate proteoglycan core protein, HSPG, HSPG1syndecan proteoglycan 2, SYND2cell surface-associated heparan sulfate proteoglycan 1, syndecan 2, syndecan-2
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Syndecan-2/CD362, Glu19-Gly144, Accession # AAH49836.1
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Extracellular Matrix
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6383
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.