missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Syndecan-1/CD138 Antibody (359103) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30160423 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30160423 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30160423 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB2780JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Syndecan-1/CD138 Monoclonal antibody specifically detects Syndecan-1/CD138 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Immunocytochemistry,CyTOF,Dual RNAscope ISH-IHC
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Syndecan-1/CD138
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF, Dual RNAScope ISH-IHC
Clasificación Monoclonal
Clon 359103
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD138, CD138 antigen, SDC, SYND1heparan sulfate proteoglycan fibroblast growth factor receptor, syndecan, syndecan 1, syndecan proteoglycan 1, syndecan-1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Syndecan-1/CD138, Gln18-Glu251, Accession # NP_002988
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación B Cell Development and Differentiation Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6382
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.