Learn More
SYNCRIP Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Especificaciones
| Antígeno | SYNCRIP |
|---|---|
| Concentración | 500 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30237036
|
Proteintech
30443-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€ 349.00€ / 150 microlitros Ahorro 61.00€ 14% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30235253
|
Proteintech
30443-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€ 129.00€ / 20 microlitros Ahorro 16.00€ 11% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The SYNCRIP antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human SYNCRIP. This antibody recognizes human antigen. The SYNCRIP antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.Especificaciones
| SYNCRIP | |
| Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| GRY-RBP; HNRPQ1; NSAP1; RP1-3J17.2; dJ3J17.2; hnRNP-Q; pp68 | |
| IgG | |
| Antigen affinity purification | |
| Polyclonal Antibody |
| 500 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 10492 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |