Learn More
SYNCRIP Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30237036 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30237036 150 μL 150 microlitros
30235253 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30237036
Marca: Proteintech 304431AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The SYNCRIP antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human SYNCRIP. This antibody recognizes human antigen. The SYNCRIP antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno SYNCRIP
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes GRY-RBP; HNRPQ1; NSAP1; RP1-3J17.2; dJ3J17.2; hnRNP-Q; pp68
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10492
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 62-74 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG