missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Synaptophysin Antibody (SYP/7976R), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18569017 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18569017 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18569017

Marca: Novus Biologicals NBP320998IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Synaptophysin Monoclonal antibody specifically detects Synaptophysin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Synaptophysin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SYP/7976R
Conjugado DyLight 755
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Major synaptic vesicle protein p38, MRX, MRXSYP, synaptophysin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 274-313) of human Synaptophysin protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Membrane Vesicle Markers, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Phospho Specific, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6855
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.