missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Synaptophysin Antibody (SYP/4503R), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18589710 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18589710 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18589710

Marca: Novus Biologicals NBP308213AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Synaptophysin Monoclonal antibody specifically detects Synaptophysin in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Synaptophysin
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SYP/4503R
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Major synaptic vesicle protein p38, MRX, MRXSYP, synaptophysin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 224-313) of human Synaptophysin (SYP) protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: IDP08247)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Membrane Vesicle Markers, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6855
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.