missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Synaptobrevin homolog YKT6 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200062722 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18681212 0.02 mL 0.02 ml
18601862 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18681212 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2948470.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Synaptobrevin homolog YKT6 Polyclonal antibody specifically detects Synaptobrevin homolog YKT6 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Synaptobrevin homolog YKT6
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen EC 2.3.1, EC 2.3.1.-, R-SNARE, S. cerevisiae, homolog of, SNARE protein Ykt6, synaptobrevin homolog YKT6, YKT6 v-SNARE homolog (S. cerevisiae), YKT6 v-SNARE protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-198 of human Synaptobrevin homolog YKT6 (NP_006546.1). EFSKQVDRIDWPVGSPATIHYPALDGHLSRYQNPREADPMTKVQAELDETKIILHNTMESLLERGEKLDDLVSKSEVLGTQSKAFYKTARKQNSCCAIM
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10652
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.