Learn More
Synapsin 3 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18240777 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18240777 0.1 mL 0.10 ml
18489561 25 μL 25 microlitros
2 options
Código de producto. 18240777
Marca: Novus Biologicals NBP187519
Rabbit Polyclonal Antibody
Synapsin 3 Polyclonal specifically detects Synapsin 3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Synapsin 3
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen synapsin IIIcN28H9.2 (synapsin III), synapsin-3
Símbolos de los genes SYN3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:SDSSFMANLPNGYMTDLQRPDSSTSSPASPAMERRHPQPLAASFSSPGSSLFSSLSSAMKQAPQATSGLMEPPGPSTPIVQRPRILLVIDDAHTDWSKYFHGKKVNGEIEIRVEQAEFSELNLAAYVTGGCMVDMQVVRN
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8224
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only