missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SYK Antibody (SYK-01), Novus Biologicals™

Código de producto. 18515734 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18515734 0.05 mg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18515734 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP103250

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SYK Monoclonal antibody specifically detects SYK in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SYK
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Gene Knock-Out
Clasificación Monoclonal
Clon SYK-01
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 10 μg/mL, Knockout Validated
Formulación PBS (pH 7.2)
N.º de referencia del gen P43405
Alias de gen DKFZp313N1010, EC 2.7.10, EC 2.7.10.2, FLJ25043, spleen tyrosine kinaseFLJ37489, tyrosine-protein kinase SYK
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human SYK.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.05 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6850
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.