missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SYK Antibody (M373), Novus Biologicals™

Código de producto. 18649294 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18649294 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18649294

Marca: Novus Biologicals NBP323427

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SYK Monoclonal antibody specifically detects SYK in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SYK
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon M373
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:250
Formulación PBS, 1 mg/ml BSA and 50% glycerol
Alias de gen DKFZp313N1010, EC 2.7.10, EC 2.7.10.2, FLJ25043, spleen tyrosine kinaseFLJ37489, tyrosine-protein kinase SYK
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Clone M373 was generated from a sequence corresponding to amino acids in the central region of human Syk. This sequence has high homology to mouse and rat Syk. [UniProt# P43405]
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Phospho Specific, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6850
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.