Learn More
Simport™ Scientific Casete de inclusión/procesamiento de biopsia Swingsette™ en pilas Quickload™.
Fije las muestras durante el procesamiento con el casete de inclusión/procesamiento de biopsia Simport Scientific™ Swingsette™, en pilas Quickload™.
en la oferta
Descripción
En pilas Quickload™
- Área de escritura anterior en ángulo de 45°
- Tapas con bisagras fáciles de montar
- Adecuada para impresoras automáticas
- Fabricada con acetal
- Resistente a la acción química de la mayoría de los disolventes histológicos
Información de órdenes
Each case contains 50 Quickload™ stacks of 40 cassettes, lids packaged separately.
Certifications
CE-IVD
Especificaciones
Acetal | |
2000 |