Learn More
Hettich™ Rotor oscilante para centrífuga ROTOFIX 32 A y Universal 320/320 R, 12 posiciones
Diseñadas para una amplia gama de aplicaciones
Marca:  Hettich™ 1628
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 10664673
  • 240.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Rotor oscilante, 12 posiciones
  • Para centrífuga ROTOFIX 32 A y Universal 320/320 R
  • 55° (con portadores 1127-A)
  • 60° (con portadores 1122)
  • 80° (con portadores 1621)
Especificaciones
Especificaciones
Rotor basculante
5.000 rpm
125 mm
55/60/80°
4.193 x g
150 mm
Centrífuga ROTOFIX 32 A y Universal 320/320 R.
12