missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Swine Influenza A H1N1 Hemagglutinin Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18538647 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18538647 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18538647

Marca: Novus Biologicals NBP241109AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Swine Influenza A H1N1 Hemagglutinin Polyclonal antibody specifically detects Swine Influenza A H1N1 Hemagglutinin in Virus samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Swine Influenza A H1N1 Hemagglutinin
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a synthetic peptide from the novel swine influenza Hemagglutinin protein. The peptide sequence is unique from the peptide sequence for product NBP2-41107 and NBP2-41105. This antibody is a cognate pair with product number NBP2-41108. The immunogen is located within amino acids 150 - 200 of Swine H1N1 Hemagglutinin. Amino Acid Squence: VKKGNSYPK
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.