missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Swine Influenza A H1N1 Hemagglutinin Antibody (3E9H5) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18684818 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18684818 0.025 mg 0.03 miligramo
18117528 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18684818 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2413290.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Swine Influenza A H1N1 Hemagglutinin Monoclonal antibody specifically detects Swine Influenza A H1N1 Hemagglutinin in Virus samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Swine Influenza A H1N1 Hemagglutinin
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3E9H5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Antibody was raised against a synthetic peptide containing the sequence specific to the novel S-OIV A H1N1 strain hemagglutinin protein. Amino Acid Squence: STSADQQSLYQNAD
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.