missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Swine Influenza A H1N1 Hemagglutinin Antibody (3E9H5), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18512798 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18512798 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18512798

Proveedor: Novus Biologicals NBP241329AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Swine Influenza A H1N1 Hemagglutinin Monoclonal antibody specifically detects Swine Influenza A H1N1 Hemagglutinin in Virus samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Swine Influenza A H1N1 Hemagglutinin
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3E9H5
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Antibody was raised against a synthetic peptide containing the sequence specific to the novel S-OIV A H1N1 strain hemagglutinin protein. Amino Acid Squence: STSADQQSLYQNAD
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.