missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
SV40 T-antigen Monoclonal specifically detects SV40 T-antigen in Virus samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Radioimmunoassay.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SV40 T-antigen |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation, Radioimmune Assays (RIA) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | Pab 430 |
| Concentración | 1.0 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Radioimmunoassay 1:100 - 1:2000 |
| Formulación | PBS with 0.02% Sodium Azide |
| Alias de gen | Large T antigen, Small T antigen |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?