Learn More
SUZ12 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
en la oferta
Especificaciones
Antígeno | SUZ12 |
---|---|
Concentración | 0.26 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16819904
|
Proteintech
20366-1-AP-20UL |
20 μL |
en la oferta
20 microlitros |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16809904
|
Proteintech
20366-1-AP-150UL |
150 μL |
en la oferta
150 microlitros |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
This zinc finger gene has been identified at the breakpoints of a recurrent chromosomal translocation reported in endometrial stromal sarcoma. Recombination of these breakpoints results in the fusion of this gene and JAZF1. The protein encoded by this gene contains a zinc finger domain in the C terminus of the coding region.Especificaciones
SUZ12 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
Q15022, Q80U70 | |
23512, 52615, 688041 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
SUZ12 |
0.26 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ChET 9 protein, CHET9, JJAZ1, Joined to JAZF1 protein, KIAA0160, Polycomb protein SUZ12, SUZ12 | |
Suz12 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |